推薦產品
產品名稱
铵测试, colorimetric, 0.5-10 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
特定分析物
ammonium
品質等級
測量範圍
0.5-10 mg/L (NH4+)
相容性
for use with MQUANT®
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:比色法,根据Neßler,带色卡与载玻片比较器 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 mg/l NH₄⁺ MQuant®
该MQuant®铵测试(原MColortest®)适用于使用简单易用的比色卡进行比色法检测。测试对象包括未处理样品,因此即使是混浊和有色的水样也能用于分析。该测试检测诸如地下水和地表水、海水、饮用水和水族馆用水中的氨离子和溶解氨。铵氮(NH4-N)部分以铵离子形态存在,部分为氨形态。两种形态之间存在pH依赖性平衡。
分析方法
铵离子与Neßler试剂反应形成黄棕色化合物。通过匹配测试液颜色与比色卡值,可半定量测定铵浓度。
该测试可用于:
此测试不适用于海水。
分析方法
铵离子与Neßler试剂反应形成黄棕色化合物。通过匹配测试液颜色与比色卡值,可半定量测定铵浓度。
该测试可用于:
- 地下水和地表水
- 饮用水
- 废水
- 水族馆水、水产养殖水
- 锅炉及锅炉给水、冷却水
- 游泳池水
- 经过适当样品预处理的土壤和肥料
此测试不适用于海水。
法律資訊
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
对于美国客户:产品含汞,切勿丢弃于普通垃圾中,请根据当地、州或联邦法规进行处理。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3