重要文件
1.11116
Supelco
pH Test
Phenol red solution MColortest®
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
品質等級
pH值
7.0-7.3 (20 °C in H2O)
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
分析報告
Application test: conforms
法律資訊
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1