重要文件
1.10878
Millipore
GranuCult® prime 计数无糖琼脂
according to ISO 13559 I IDF 153:2022, for heterotrophic bacteria
同義詞:
无糖琼脂, 无糖计数琼脂, 细菌计数无糖琼脂, 菌落计数无糖琼脂
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.74
暫時無法取得訂價和供貨情況
agency
according to ISO 13559 I IDF 153:2022
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
包裝
pkg of 500 g
製造商/商標名
GranuCult® prime
儲存條件
dry media (Keep tightly closed.)
技術
microbiological culture: suitable
顏色
beige
pH值
7.4-7.6 (37 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解度
35 g/L
體積密度
700 kg/m3
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
heterotrophic bacteria
infectious bacteria (in dairy)
一般說明
GranuCult® 无糖计数琼脂 ISO 13559 I IDF 153:2022,用于测定缓冲液和其它乳制品中的传染性微生物的数目。传染性微生物的定义是不直接涉及乳制品微生物生产的微生物,或不属于特定菌群的微生物。该培养基不含有任何可发酵碳水化合物,并具有很低的营养价值,因此这些微生物不能选择性培养。
應用
GranuCult® prime无糖计数琼脂 ISO 13559 I IDF 153:2022,适用于测定缓冲液和其它乳制品中的传染性微生物的数目。
特點和優勢
  • GranuCult®提供优质颗粒培养基。
  • 由于减少了与细尘和有毒物质吸入相关的风险,因此实现更安全的工作环境,同时也更具有可持续性。
  • 优异的润湿性、溶解性和自由流动性
  • 操作方便,即使在温暖或潮湿的条件下,也几乎不会发生组分分离和结块。
  • 批次间可重复性高
  • 保质期延长至五年
  • 大量测试菌株,超出所有监管要要求
  • 造粒技术允许包含许多补充剂,无需单独添加这些成分
分析報告
外观(澄清度):透明至微乳白色
外观(颜色):淡黄色
pH值(25 °C):7.3 - 7.7
在测试培养基上回收率(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(金黄色葡萄球菌 ATCC 25923(WDCM 00034)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(粪肠球菌 ATCC 11700): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(铜绿假单胞菌 ATCC 27853(WDCM 00025)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(蜡样芽孢杆菌 ATCC 11778(WDCM 00001)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(白色念珠菌 ATCC 10231(WDCM 00054)): ≥ 70 %
孵育:48 hrs.;35 °C;需氧。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1