重要文件
1.10006
Supelco
Nickel Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-500 mg/L (Ni), MQuant®
同義詞:
镍化学试纸条
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
镍测试, colorimetric, 10-500 mg/L (Ni), MQuant®
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
nickel
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
測量範圍
10-500 mg/L (Ni)
檢測方法
colorimetric
環保替代類別
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:试纸条比色法,10 - 25 - 100 - 250 - 500 mg/L (Ni),MQuant®
MQuant®镍测试适用于控制废水和镀锌溶液、催化剂以及用于玻璃和陶瓷行业。这也是鉴别合金或镀镍中金属镍的一种非常简单的方法。镍(II)离子与丁二酮肟反应形成红色络合物。通过目视比较试纸条的反应区与各色度块,可以半定量方式测定镍浓度。试纸非常适合以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Spectroquant®测试)之前对镍浓度和可能的稀释因子进行估算。
我们将继续探索改进现有产品的方法,以此证明我们对地球和可持续未来的承诺。最近我们评估了当前的MQuant®试纸产品线,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。环保贡献:
  • 试纸用量减少
  • 再生铝管包装
  • 说明书电子化
欢迎了解详情:试纸小改变,环境大影响
聯結
替代:10006-1; 10006
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1