重要文件
1.09905
Supelco
溴酸溴浓缩液
c(Br₂) = 0,05 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352402
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
溴酸溴浓缩液, for 1000 ml, c(Br₂) = 0,05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Redox Reactions
濃度
0.05 M
技術
titration: suitable
pH值
12.8 (20 °C in H2O)
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
  1. Hallo, ich suche ein Kaliumbromid-Kaliumbromat-Reagenz zur Quecksilberbestimmung mittels AAS gemäß EN ISO 12846:2012. Ist Ihr Produkt 1.09905 dafür geeignet? Könnten Sie mir bitte die genaue Konz von Kaliumbromid und Kaliumbromat in der Lösung mitteilen?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product is a titrant and is not suitable for use in mercury vapor AAS. The reagent solution for this protocol should be prepared from low mercury potassium bromide and potassium bromate materials. Please see the links below to review components that are more suitable for this application:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/104912
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/104905