推薦產品
產品名稱
硫氰酸铵溶液, for 1000 ml, c(NH₄SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Redox Reactions
濃度
0.1 M
技術
titration: suitable
pH值
4.5 (20 °C in H2O)
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
應用
- 3D打印聚己内酯/磷酸三钙/碳纳米管复合材料: 研究了其物理性能和生物相容性,有望改进组织工程用3D打印应用(Wang et al., 2024).
- 使用磷酸三钙移植物和富含血小板的血浆进行核心减压: 用于治疗股骨头缺血性坏死,通过增进骨再生和血管形成来改善临床结果(Lyu et al., 2023).
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
安全危害
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1