重要文件
1.09894
Supelco
Titriplex® solution A
1 ml = 56 mg CaO/l for the determination of water hardness, concentrate for preparing 1000 ml volumetic solution for titration, Titrisol®
同義詞:
Alkaline, determination
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352401
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Titriplex® solution A, for the determination of alkaline earth in water (hardness), 1 ml = 56 mg CaO/l (≙ 5.6 German degrees of hardness) using 100 ml of water for 1000 ml, Titrisol®
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
liquid
pH值
7.5 (20 °C in H2O)
密度
1.141 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
法律資訊
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2