重要文件
1.09724
Supelco
哌啶
for analysis EMSURE®
同義詞:
哌啶, 六氢吡啶,五亚甲基亚胺,氮杂环己烷,叠氮烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H11N
CAS號碼:
分子量::
85.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191504
酶委員會索引編號:
203-813-0
NACRES:
NA.21
bp:
106 °C/1013 hPa
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
reagent grade
品質等級
蒸汽壓力
34 hPa ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
320 °C
效力
276 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-10.3 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
雜質
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.20% Picoline (GC)
≤0.3% Water (Karl Fischer)
≤0.30% Pyridine (GC)
非揮發性殘留物 (NVR)
≤0.01%
pH值
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
運動黏度
1.77 cSt(20 °C)
bp
106 °C/1013 hPa
mp
-10.8 °C
轉變溫度
flash point 16 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
正離子痕跡
Fe: ≤0.0001%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N1CCCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI 密鑰
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
EMSURE 级溶剂适用于各种经典实验室应用,并且经常用于受监管且要求很高的实验室应用。EMSURE 提供全球最佳和最广泛的产品规格。我们声明我们的 EMSURE 系列产品符合 ACS 以及欧洲药典(Reag.Ph Eur)以及 ISO 标准。
聯結
Discover EMSURE - to be more than sure!
其他說明
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
60.8 °F - closed cup
閃點(°C)
16 °C - closed cup