重要文件
1.09693
Supelco
Methyl laurate
reference substance for gas chromatography
同義詞:
Methyl laurate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H26O2
CAS號碼:
分子量::
214.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-911-3
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>204 °C
mp
5 °C
轉變溫度
flash point 115.6 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
InChI 密鑰
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
282.2 °F - closed cup
閃點(°C)
139 °C - closed cup