重要文件
1.09253
Sigma-Aldrich
帕氏′染色组1a,Harris′苏木精溶液
for cytology
同義詞:
Hematoxylin solution acc. to Harris, Colour solution acc. to Papanicolaou, Harris′ Hematoxylin solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116113
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH值
2.5-3.0 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
應用
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
15-25°C
一般說明
巴氏染液1a-Harris苏木精染液(细胞学)是用于人类细胞医学诊断的即用型溶液,主要针对的是人源样本的细胞学检查,例如妇科和临床细胞学标本。巴氏(Papanicolaou)染色是细胞学标本最常用的染色技术,用于细胞学标本中的脱落细胞染色。染色第一步,用苏木精染液【Gill II改良苏木精溶液(货号1.05175)、巴氏染液1a-Harris苏木精染液(货号1.09253)或巴氏染液1b-苏木精染液S(货号1.09254)】以进染法或退染法染色细胞核。 细胞核染成蓝色至深紫色。在苏木精进染法(progressive staining)中,染色持续到终点,再用自来水浸洗玻片到蓝色。而在退染法(regressive staining)中,材料过量染色,先酸洗去除多余染液,再进行蓝化。退染法的细胞核结构更加鲜明。第二步,用橘黄染液【巴氏染液2b-橘黄 II染液(货号1.106887)或巴氏染液2a-橘黄G染液(OG6,货号1.06888)】对细胞质染色,尤其适合成熟细胞和角化细胞显色。目标结构被染成不同色度的橘黄色。第三步,使用伊红、亮绿SF和俾斯麦棕混合的多色染液染色,有巴氏染液3a-多色染液EA31(货号1.09271)、巴氏染色3b-多色染液EA50(货号1.09272)、巴氏染液3c-多色染液EA65(货号1.09270)或巴氏染液3d-多色染液EA65(货号1.09269)。多色染液可用于显示鳞状细胞分化。巴氏染液1a-Harris苏木精染液(货号1.09253)和巴氏染液1b-苏木精染液S(货号1.09254)均将临床标本染成蓝色至深紫色。
两种溶液的500 ml/瓶规格,每瓶均能进行1500-2500次染色。已注册为IVD和CE认证产品,可用于临床诊断。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
分析報告
显微镜检查(阴道涂片)的适用性:通过测试
细胞核:蓝色至深紫色
嗜蓝细胞质:蓝绿色
嗜酸性细胞质:粉红色
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1