重要文件
1.09086
Supelco
0.005mol/L 高氯酸钡溶液(异丙醇/水基质)
c(Ba(ClO₄)₂) = 0.005 mol/l in 2-propanol/water (80/20), ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
同義詞:
Barium perchlorate solution in 2-propanol/water; Bariumperchlorate solution in Isoproanol/water
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
0.005mol/L 高氯酸钡溶液(异丙醇/水基质), in 2-propanol/water (80/20) c(Ba(ClO4)2) = 0.005 mol/l, Titripur®
品質等級
產品線
Titripur®
形狀
liquid
品質
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反應適用性
reaction type: Redox Reactions
濃度
0.005 M
技術
titration: suitable
pH值
3.3 (20 °C in H2O)
轉變溫度
flash point 21 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
應用
  • L-serine restored lysosomal failure in cells derived from patients with BPAN reducing iron accumulation with eliminating lipofuscin.: This study involves the use of a catalytic system based on 2,2′-bipyridine for biochemical applications related to neurodegenerative diseases, focusing on cellular repair and iron homeostasis (Mun et al., 2024).
特點和優勢
认证:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
分析報告
形态:液体
物质的量浓度:0.004950 - 0.005050 mol/L
测量不确定度± 0.000040 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20°C测定。
通过使用硝酸铜(II)溶液(货号1.02753)反滴定法测定该滴定液的物质的量浓度,硝酸铜(II)溶液通过Titriplex(III)溶液(货号1.08431)进行了标定,Titriplex(III)溶液已通过容量标准品锌(货号1.02409)进行了标定。
该滴定溶液是通过ISO 17034认证参考物质锌基准试剂(货号1.02409)可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 682 锌),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律資訊
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
69.8 °F
閃點(°C)
21 °C