重要文件
1.08450
Supelco
Trifluoromethanesulfonic acid solution
c(CF₃SO₃H) = 0.1 mol/l, ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titriplex®
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
0.1 mol/L 三氟甲烷磺酸溶液(乙酸基质), in anhydrous acetic acid c (CF3SO3H) = 0.1 mol/l, Titripur®
品質等級
產品線
Titripur®
形狀
liquid
品質
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反應適用性
reaction type: Acid-base reactions
reaction type: Redox Reactions
濃度
0.1 M
技術
titration: suitable
pH值
<0.5 (20 °C in H2O)
bp
118 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 40 °C
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
特點和優勢
认证:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
分析報告
形态:液体
物质的量浓度:0.0994 - 1.006 mol/L
测量不确定度± 0.0004 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20°C测定。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用ISO 17034标准的认证参考物质三羟甲基氨基甲烷基准试剂(货号1.02408)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 723 三羟甲基氨基甲烷),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025标准认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律資訊
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
104.0 °F
閃點(°C)
40 °C