重要文件
1.07615
Supelco
Rubidium chloride
for analysis EMSURE®
同義詞:
Rubidium chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
ClRb
CAS號碼:
分子量::
120.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
232-240-9
NACRES:
NA.21
化驗:
≥98.0% (silver nitrate titration)
形狀:
solid
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥98.0% (silver nitrate titration)
形狀
solid
效力
4440 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
7 (20 °C, 50 g/L)
bp
1390 °C
mp
715 °C
密度
2.76 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1000‑1200 kg/m3
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.2%
正離子痕跡
Al: ≤0.001%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.003%
Pb: ≤0.003%
Zn: ≤0.0003%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Rb+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
相關類別
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.2 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.003 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.003 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0003 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2