Merck
全部照片(4)
重要文件
1.07462
Supelco
吡啶
EMPLURA®
同義詞:
吡啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H5N
CAS號碼:
分子量::
79.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191501
酶委員會索引編號:
203-809-9
NACRES:
NB.21
bp:
115 °C/1013 hPa
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
26.7 hPa ( 25 °C)
品質等級
產品線
EMPLURA®
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
482 °C
效力
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
雜質
≤0.1% Water
蒸發殘留物
≤0.01%
pH值
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
轉變溫度
flash point 17 °C
溶解度
soluble 1000 g/L
密度
0.982 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI 密鑰
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
吡啶(EMPLURA®级产品)是一种杂环化合物,被用作基础实验室工作和生产应用的溶剂。它提供了足够的规格与最常见的参数,采用小包装尺寸以及散装量。
應用
  • Stripping voltammetric determination of pyridine-2-aldoxime methochloride at the iron(III) doped zeolite modified glassy carbon electrode.:本文使用吡啶基化合物增强化学试剂的电化学检测,说明它可用于毒理学和化学分析(Mehretie et al., 2012)。
  • Forensic analysis of anthraquinone, azo, and metal complex acid dyes from nylon fibers by micro-extraction and capillary electrophoresis.:吡啶用于开发法医分析方法,表明它可用于先进材料鉴定和犯罪现场分析(Stefan et al., 2009)。
分析報告
纯度 (GC): ≥ 99.0%
同一性(IR):符合
密度(d 20 °C/4 °C):0.982-0.984
蒸发残留物: ≤ 0.01 %
水: ≤ 0.1 %
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
68.0 °F - closed cup
閃點(°C)
20 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
條款
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.