重要文件
1.07257
Millipore
DL-Phenylalanine
for biochemistry
同義詞:
DL-Phenylalanine, 2-Amino-3-phenylpropionic acid, Phe
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H11NO2
CAS號碼:
分子量::
165.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
205-756-7
品質等級
形狀
solid
mp
271 °C (decomposition)
溶解度
14.11 g/L
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. rotation(α 20/D; 5 %; hydrochloric acid 1 mol/l): -0.1 to +0.1
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances(as Glycine): ≤ 0.1 %