重要文件
1.07253
Supelco
Phenylhydrazinium chloride
for analysis
同義詞:
Phenylhydrazinium chloride, Phenylhydrazine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H9ClN2
CAS號碼:
分子量::
144.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
200-444-7
NACRES:
NB.21
化驗:
≥99.0% (silver nitrate titration)
形狀:
solid
溶解度:
50 g/L
agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
化驗
≥99.0% (silver nitrate titration)
形狀
solid
硫酸鹽灰分
≤0.1%
損耗
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH值
2.6-2.9 (50 g/L in H2O)
mp
245 °C (decomposition)
溶解度
50 g/L
體積密度
330 kg/m3
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.01%
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].N(N)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
InChI 密鑰
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
相關類別
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Solubility in ethanol: passes test
Solubility in water: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Iron (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Loss on drying (105 °C): ≤ 0.5 %
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3