重要文件
1.07055
Supelco
Petroleum benzine
for analysis EMPARTA® ACS
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12191502
等級
ACS reagent
dilution
(for routine analytical applications)
儲存溫度
20-25°C
相關類別
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
<-5.8 °F
閃點(°C)
< -21 °C