重要文件
1.06537
Supelco
Sodium nitrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
同義詞:
Sodium nitrate, Nitric acid sodium salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
NNaO3
CAS號碼:
分子量::
84.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-554-3
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.5% (alkalimetric)
形狀
solid
效力
1267 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.005% Insoluble matter
pH值
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
308 °C
密度
2.26 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1200 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.0005%
iodate (IO3-): ≤0.0005%
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
正離子痕跡
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.002%
NH4+: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI 密鑰
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
聯結
Replaces: SX0655; SX0655-1; SX0655-7
分析報告
Assay (alkalimetric): ≥ 99.5 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.5 - 8.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Iodate: ≤ 0.0005 %
Nitrite (NO₂): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash