全部照片(3)
About This Item
線性公式:
NaCl
CAS號碼:
分子量::
58.44
Beilstein:
3534976
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-598-3
暫時無法取得訂價和供貨情況
推薦產品
agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
品質等級
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 865 °C)
產品線
EMPROVE® API
形狀
solid
效力
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C
mp
801 °C (lit.)
溶解度
358 g/L
體積密度
1140 kg/m3
應用
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
我们以近 200 年的经验为后盾,为高质量API提供行业领先的生产技术和全面的监管支持。从完整的创新叶酸产品线到定制合成,我们的定制可扩展解决方案可满足您的特殊生产需求。作为EMPROVE®计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整的供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
氯化钠用于眼科、透析、临床营养和输注溶液。氯化钠 Emprove® API遵照ICH Q7指南生产。提供CEP。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
應用
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
什麼是Emprove® 套裝?
Emprove® 計劃是一個為我們的篩選器和單次用元件、製藥原料和起始材料提供全面徹底記錄的系統。
Elemental Impurities Information
可透過訂閱或付費取得
API Information Package
免費—登入下載