重要文件
1.05986
Supelco
碳酸钙
for producing CO₂
同義詞:
Calcium carbonate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CaCO3
CAS號碼:
分子量::
100.09
Beilstein:
8008338
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
11111605
酶委員會索引編號:
207-439-9
NACRES:
NB.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
for analytical purposes
品質等級
形狀
solid
效力
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
體積密度
300‑1400 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI 密鑰
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
Identity: passes test
Particle size (0.5-2 mm): ≥ 95 %
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1