product name
氢氧化钠 溶液, for analysis (for the determination of nitrogen) EMSURE®
蒸汽壓力
3 mmHg ( 37 °C)
品質等級
產品線
EMSURE®
形狀
liquid
濃度
≥27.0% (acidimetric)
雜質
≤0.0001% Total nitrogen (N)
≤0.0005% Al (Aluminium)
≤0.0005% Fe (Iron)
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Phosphate (PO4)
≤0.001% Silicate (SiO2)
≤0.003% Sulfate (SO4)
≤0.004% Chloride (Cl)
≤1.0% Carbonate (as Na2CO3)
pH值
14 (20 °C in H2O)
密度
1.30 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
Carbonate (as Na₂CO₃): ≤ 1.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
相關內容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.