重要文件
1.04610
Sigma-Aldrich
对苯二酚
Technipur®
同義詞:
1,4-二羟基苯, 1,4-苯二酚, HQ
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4-1,4-(OH)2
CAS號碼:
分子量::
110.11
Beilstein:
605970
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽密度
3.81 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 132 °C)
自燃溫度
930 °F
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
密度
1.358 g/cm3 at 20 °C
SMILES 字串
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChI 密鑰
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Hydroquinone can be used as:
  • A reducing agent in the preparation of silver sols, gold nanoparticles and nanorods for material science applications.(1)(2)(3)
  • A polymerization inhibitor in the synthesis of industrially important 4-vinylphenols via decarboxylation of 4-hydroxycinnamic acids.(4)
  • A phase change material (PCM) applicable in solar cooling refrigeration technology.(5)
法律資訊
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
329.0 °F - closed cup
閃點(°C)
165 °C - closed cup