重要文件
1.04233
Millipore
甘氨酰甘氨酸
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
同義詞:
甘氨酰甘氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H8N2O3
CAS號碼:
分子量::
132.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161703
酶委員會索引編號:
209-127-8
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
形狀
solid
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H8N2O3.ClH/c5-1-3(7)6-2-4(8)9;/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
InChI 密鑰
YHBAZQDEMYQPJL-UHFFFAOYSA-N
一般說明
缓冲物质
分析報告
含量测定(高氯酸滴定,以干燥物质计算): ≥ 99
鉴别(红外光谱):通过测试
紫外吸收(250 nm,20 g/l,1 cm,水): ≤ 0.05
氯化物(Cl): ≤ 0.005 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Na(钠): ≤ 0.01 %
甘氨酸: ≤ 0.15 %
干燥失重(105°C): ≤ 1.0 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3