文件
1.02968
Supelco
Neocuproine
GR for analysis
同義詞:
Neocuproine, 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H12N2
CAS號碼:
分子量::
208.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
207-601-9
NACRES:
NA.21
品質等級
形狀
solid
特定分析物
cyanide
技術
photometry: suitable
mp
159-164 °C
體積密度
280 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C14H12N2/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9/h3-8H,1-2H3
InChI 密鑰
IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting point: 159 - 164 °C
Water (according to Karl Fischer): ≤ 5.0 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3