重要文件
1.02452
SAFC
L-半胱氨酸
for cell culture media
同義詞:
L-Cysteine, α-Amino-ß-mercapto propionic acid, αlpha-Amino-ß-mercapto propionic acid, Cys, αlpha-Amino-beta-mercapto propionic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H7NO2S
CAS號碼:
分子量::
121.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106213
酶委員會索引編號:
200-158-2
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
自燃溫度
420 °C
效力
1890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-228 °C
溶解度
280 g/L
體積密度
300 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
SCC([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
InChI 密鑰
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1