重要文件
1.02413
SAFC
二水L-酪氨酸二钠盐
suitable for cell culture
同義詞:
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H9NNa2O3 · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
261.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106213
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術
cell culture | mammalian: suitable
品質等級
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[O-])C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
InChI 密鑰
WFTCFVUQORELJZ-USHJOAKVSA-L
一般說明
for cell culture media (not for dietary use)
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1