文件
1.02379
Supelco
氯化钙
anhydrous, granular ~ 1-2 mm
同義詞:
氯化钙
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CaCl2
CAS號碼:
分子量::
110.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-140-8
NACRES:
NB.21
品質等級
化驗
≥95.0% (complexometric)
形狀
solid
效力
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
雜質
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
pH值
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C
溶解度
740 g/L
密度
2.15 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
分析報告
含量测定(络合滴定法):≥95%
游离碱(以Ca(OH)₂计):≤0.2 %
吸水量(24  小时,80 % 相对湿度):≥ 20 %
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1