重要文件
1.02242
Sigma-Aldrich
Casein acc. to HAMMARSTEN
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
溶解度
20.1 g/L (experimental)
儲存溫度
20-25°C
聯結
CX0525
分析報告
Assay (ex N, calc. on dried substance):≥ 95 %
Free acid (as lactic acid):≤ 0.1 %
In water soluble matters:≤ 0.2 %
Fats:≤ 0.1 %
Sulfated ash (800 °C):≤ 1.5 %
Loss on Drying (105 °C):≤ 6 %
Microbiological test:passes test
Lactose (HPLC):≤ 0.5 %
Glucose (HPLC):≤ 0.5 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1