重要文件
1.02103
Supelco
Calcium lactate
for soil tests
同義詞:
Calcium lactate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
308.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
248-953-3
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
自燃溫度
610 °C
效力
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
240 °C
溶解度
50 g/L
體積密度
300‑500 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2
InChI 密鑰
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYSA-L
一般說明
for soil tests
分析報告
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance)≥ 98 %Identity (IR-spectrum)passes testpH-value (5 %; water)6 - 7K (Potassium)≤ 0.01 %Phosphate (PO₄)≤ 0.002 %Water (according to Karl Fischer)22 - 30 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
用CAL缓冲液类似于LUFA提取后的浊度测定
Turbidimetric determination subsequent to extraction with CAL buffer analogous LUFA.