重要文件
1.01567
Supelco
载体上的氢氧化钠
granulated about 0.8-1.6 mm for elementary analysis
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352305
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
solid
pH值
13.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
體積密度
800 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
分析報告
CO₂的吸收能力: ≥ 50 %
灼烧失重(800 °C): ≤ 25 %
堆密度:约70 g/100 ml
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1