文件
1.01546
Sigma-Aldrich
N,N′-亚甲基双丙烯酰胺
for electrophoresis, special grade for molecular biology
同義詞:
N,N′-亚甲基双丙烯酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH2CHCONH)2CH2
CAS號碼:
分子量::
154.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41105319
酶委員會索引編號:
203-750-9
NACRES:
NC.01
化驗
≥99.0% (saponification, acidimetric)
形狀
crystalline powder
效力
390 mg/kg LD50, oral (Rat)
技術
electrophoresis: suitable
pH值
≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
185 °C (decomposition)
密度
1.235 g/cm3 at 30 °C
體積密度
200 kg/m3
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChI 密鑰
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
分析報告
外观(颜色):几乎白色
外观(性状):结晶性粉末
游离酸(以丙烯酸计): ≤ 0.02 %
水: ≤ 0.5 %
含量测定(皂化后使用酸量滴定法): ≥ 99.0 %
同一性(IR光谱):通过检测
DNases(外切和内切核酸酶):不可检出
RNases:不可检出
蛋白酶:不可检出
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Peripheral nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3