重要文件
1.01541
Supelco
Bromocresol green sodium salt
pH indicator, water-soluble, ACS
同義詞:
Bromocresol green sodium salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H13Br4NaO5S
CAS號碼:
分子量::
720.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
263-657-4
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Bromocresol green sodium salt, indicator water-soluble ACS
等級
ACS reagent
品質等級
agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
損耗
≤5.0% loss on drying, 110°C
visual transition interval
3.8-5.4, yellow-green to blue
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Na+].[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(c(c(c(c3)Br)[O-])Br)C)c2c(c(c(c(c2)Br)O)Br)C
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Transition range: pH 3.8 - pH 5.4yellow green - blue
Appearance of solution: conforms
Loss on drying (110 °C): ≤ 5.0 %
Transition range (according to ACS): conforms
ACS conforms
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2
相關內容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.