重要文件
1.00978
Supelco
iso-Pentyl alcohol
mixture of isomers, for use in fat content analysis
同義詞:
Isoamyl alcohol, iso-Pentyl alcohol, 3-Methyl-1-butanol, Iso-Amylalcohol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H12O
CAS號碼:
分子量::
88.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
250-378-8
bp:
131 °C/1013 hPa
蒸汽壓力:
3.1 hPa ( 20 °C)
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Isoamyl alcohol, (mixture of isomers) for determination of fat acc. to Gerber
蒸汽壓力
3.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
340 °C
expl. lim.
1.2-8 % (v/v)
bp
131 °C/1013 hPa
mp
-117 °C
轉變溫度
flash point 43 °C
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Isoamyl alcohol is a clear, colorless alcohol. It is one of several isomers of amyl alcohol. It is commonly used as a solvent in various applications, such as inks, coatings, and pharmaceutical preparations.[1]
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Pentanol isomer synthesis in engineered microorganisms
Cann AF,et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 85, 893-899 (2010)