agency
ChP
JPE
NF
Ph. Eur.
品質等級
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
fine powder
granular
粒徑
≥80 μm (d90)
pH值
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
130 °C (decomposition)
密度
1.62 g/cm3 at 20 °C
應用
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI 密鑰
BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
作为EMPROVE® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
我们的三氯蔗糖以均为医药级的粉末或颗粒形式提供,方便用户按需选择。由于极佳的分散能力,粉末型三氯蔗糖通常被推荐用于固体制剂,颗粒型三氯蔗糖则因其快速溶解能力而十分适合液体制剂。
生化/生理作用
特點和優勢
- 具有出色的类似于蔗糖的甜味
- 能轻松掩盖后苦味和药物怪味
- 甜度较高,提高性价比
- 提高稳定性
- 无致癌性,适合糖尿病和苯丙酮尿症患者
法律資訊
免責聲明
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
什麼是Emprove® 套裝?
Emprove® 計劃是一個為我們的篩選器和單次用元件、製藥原料和起始材料提供全面徹底記錄的系統。
可透過訂閱或付費取得
文章
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
與成人相比,兒童用藥面臨獨特的配方挑戰。在設計藥品時,請考慮兒童的發育生理和年齡特徵。品質問題會嚴重影響病患安全。因此,輔料品質、供應商選擇和供應鏈安全是至關重要的,特別是對於兒科配方。
相關內容
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.