重要文件
1.00480
Supelco
Molybdatophosphoric acid
spray solution for thin-layer chromatography
同義詞:
Molybdatophosphoric acid spray solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
自燃溫度
425 °C (2-Propanol)
expl. lim.
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol()
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
轉變溫度
flash point 12 °C (2-Propanol)
密度
0.84 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Our TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.
分析報告
Application test: passes test
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
53.6 °F - (2-Propanol)
閃點(°C)
12 °C - (2-Propanol)