Merck
全部照片(3)
文件
07-369-I
Sigma-Aldrich
抗二甲基组蛋白 H3(Lys36)抗体
serum, from rabbit
同義詞:
Histone H3.1t, H3/t/ H3t/ H3/g
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
技術
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
dimethylation (Lys36)
基因資訊
human ... H3C1(8350)
一般說明
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于Lys36处甲基化的人二甲基组蛋白H3的N末端附近区域。
應用
抗二甲基组蛋白H3抗体(Lys36)是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向组蛋白H3& 已通过蛋白质印迹、斑点印迹&染色质IP(ChIP)进行测试。
斑点印迹分析:一个代表性批次的1:10,000稀释液检测到二甲基组蛋白H3(Lys36)肽,但是未检测到非甲基化组蛋白H3或对应于修饰的组蛋白的其它肽。
染色质免疫沉淀分析(ChIP):一个代表性批次对HeLa细胞裂解液中的二甲基组蛋白H3(Lys36)进行了免疫沉淀。
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹对HeLa酸提取物进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:10,000稀释液在10 µg HeLa 酸提取物中检测到二甲基组蛋白H3(Lys36),并证明0.5 µg非甲基化重组组蛋白H3信号丢失。 。
標靶描述
可观察到约17 kDa的条带
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Broad-spectrum fungal resistance in sorghum is conferred through the complex regulation of an immune receptor gene embedded in a natural antisense transcript.
Lee, et al.
Plant Cell, 34, 1641-1665 (2022)
Sanghun Lee et al.
The Plant cell, 28(7), 1640-1661 (2016-06-30)
Posttranslational modification of histones modulates gene expression affecting diverse biological functions. We showed that the Arabidopsis thaliana histone methyl transferases SET DOMAIN GROUP8 (SDG8) and SDG25 regulate pep1-, flg22-, and effector-triggered immunity as well as systemic acquired resistance. Genome-wide basal