重要文件
05-180
Sigma-Aldrich
抗皮肌动蛋白(p80/85)抗体,克隆4F11
clone 4F11, Upstate®, from mouse
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4F11, monoclonal
物種活性
mouse, bovine, hamster, human, rat, avian
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CTTN(2017)
一般說明
皮肌动蛋白在许多细胞类型中以p80和p85 kDa蛋白的形式存在。 该蛋白首先被鉴定为酪氨酸激酶pp60SRC的主要底物。该蛋白质的主要结构特征是在N末端有五个半37个氨基酸的重复序列,这些重复序列似乎与肌动蛋白结合有关。 该重复区域约占蛋白质的三分之一。 重复区域之后是螺旋区域,然后是富含脯氨酸的区域,最后是C末端的SH3结构域。 富含脯氨酸的结构域被认为与v-src的SH2结构域结合,v-src是已知磷酸化皮肌动蛋白的正常c-src的病毒形式。 皮肌动蛋白捆绑微丝,这种捆绑被酪氨酸磷酸化抑制。 激活导致皮肌动蛋白酪氨酸磷酸化的途径的一种途径来自脑微血管内皮细胞中的细胞粘附分子,另一种途径是生长因子,但据推测pp60src激活的许多机制也会导致皮肌动蛋白磷酸化并随后丧失肌动蛋白结合。
特異性
识别皮肌动蛋白。
免疫原
来自表达活化pp60src的鸡胚成纤维细胞的亲和纯化酪氨酸磷蛋白的混合物
應用
抗皮肌动蛋白(p80/85)抗体,克隆4F11是抗皮肌动蛋白(p80/85)的抗体,已发表并验证可用于IC、IH、IP和WB。
研究子类别
细胞骨架
研究类别
细胞结构
品質
对小鼠3T3/A31细胞裂解液或鸡成纤维细胞Src转化的细胞裂解液进行常规评估
標靶描述
80 kDa和85 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白溶于10mM PBS(pH 7.4),和0.05%叠氮化钠。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存2年。避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
阳性对照包括:3T3细胞裂解液(12-305)其他对照:PC-12细胞裂解液,HeLa全细胞裂解液或A-431全细胞裂解液
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Direct interaction between caldesmon and cortactin.
Renjian Huang, Gong-Jie Cao, Hongqiu Guo, Jolanta Kordowska, C-L Albert Wang
Archives of Biochemistry and Biophysics null
Xiaolin Sun et al.
Carcinogenesis, 30(12), 2109-2116 (2009-10-22)
Abl interactor 1 (Abi1) is a key regulator of actin polymerization/depolymerization. The involvement of Abi1 in the development of abnormal cytoskeletal functions of cancer cells has recently been reported. It remains unclear, however, how Abi1 exerts its effects in tumor
Hippocampal Cortactin Levels are Reduced Following Spatial Working Memory Formation, an Effect Blocked by Chronic Calpain Inhibition.
Olson, ML; Ingebretson, AE; Harmelink, KM
Brain sciences null
Tuba stimulates intracellular N-WASP-dependent actin assembly.
Kovacs, EM; Makar, RS; Gertler, FB
Journal of Cell Science null
Inactivation of Src family kinases inhibits angiogenesis in vivo: implications for a mechanism involving organization of the actin cytoskeleton.
Witold W Kilarski, Natalia Jura, Par Gerwins
Experimental Cell Research null