重要文件
05-1527
Sigma-Aldrich
抗-eIF4A3抗体,克隆3F1
clone 3 F 1, from mouse
同義詞:
ATP-dependent RNA helicase DDX48, ATP-dependent RNA helicase eIF4A-3, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 48, DEAD box protein 48, Eukaryotic initiation factor 4A-like NUK-34, Eukaryotic translation initiation factor 4A isoform 3, Nuclear matrix prote
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3 F 1, monoclonal
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
mouse
技術
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... EIF4A3(9775)
一般說明
真核生物翻译起始因子4A,亚型3,也称eIF4A3,是DEAD box蛋白家族的成员。DEAD box蛋白的特征是保守基序Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD)。该蛋白家族被认为是RNA解旋酶,参与了许多涉及RNA二级结构改变的细胞过程,如翻译起始、核和线粒体剪接、核糖体和剪接体组装。根据分布模式的不同,该家族的一些成员被认为参与了胚胎发生、精子发生和细胞生长和分裂。eIF4A3是一种核基质蛋白。其氨基酸序列与DEAD box蛋白家族的另外两个成员——翻译起始因子eIF4AI和eIF4AII的氨基酸序列高度相似。
特異性
该抗体可识别eIF4A3。
免疫原
标记GST的重组蛋白,对应于人eIF4A3。
表位:未知
應用
使用经WB、IP、ICC验证的抗-eIF4A3抗体,克隆3F1(小鼠单克隆抗体)检测eIF4A3,也称ATP依赖性RNA解旋酶DDX48、真核翻译起始因子4A亚型3。
免疫沉淀:由独立实验室使用代表性批次进行报道。
免疫细胞化学:由独立实验室使用代表性批次进行报道。
研究子类别
RNA代谢&结合蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹法在HeLa细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析: 1 µg/mL该抗体可在10 µg的HeLa细胞裂解液中检测到eIF4A3。
標靶描述
47kda
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
HeLa细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Qingke Li et al.
Translational oncology, 46, 101996-101996 (2024-05-26)
Recent studies indicate that circular RNAs (circRNAs) are crucial in the progression of colorectal cancer (CRC). Eukaryotic translation initiation factor 4A3 (EIF4A3) has been identified as a promoter of circRNA production. The biological roles and mechanisms of EIF4A3-derived circRNA (circEIF4A3)
Bo Wang et al.
Development (Cambridge, England), 148(9) (2021-04-30)
A key step in the activation of canonical Wnt signaling is the interaction between β-catenin and Tcf/Lefs that forms the transcription activation complex and facilitates the expression of target genes. Eukaryotic initiation factor 4A3 (EIF4A3) is an ATP-dependent DEAD box-family