重要文件
05-1313
Sigma-Aldrich
抗-泛素抗体,Lys63-特异性,克隆HWA4C4
clone HWA4C4, from mouse
同義詞:
ubiquitin C, polyubiquitin B, ubiquitin B
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
HWA4C4, monoclonal
物種活性
vertebrates, human
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2a
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... UBAP2(55833)
一般說明
通过泛素的Lys48残基连接的多聚泛素链最常与靶向蛋白质体降解的蛋白质相关。相反,通过泛素(Ub)的Lys63残基连接的聚泛素链与非蛋白水解功能(例如信号转导)相关。Lys63连接的polyUb链以高度受控的方式连接NFκB信号的成分,遗传证据表明Lys63连接的Ub链参与应激反应和DNA修复。酵母研究表明,Lys63连接的Ub链刺激内吞作用。
特異性
基于序列同源性,预计具有广泛的物种交叉反应性。
识别Lys63连接的泛素。 不识别在Lys48连接的泛素或游离泛素。
免疫原
使用的免疫原是对应于Lys63泛素化位点的分支肽。 泛素71-76肽(RLRGG)的C末端连接到泛素58-63肽(CDYNIQKEST)中的K63。
表位:Lys63泛素化位点
應用
抗泛素抗体,Lys63特异性,克隆HWA4C4是抗泛素的抗体,用于ELISA,IH,IC & WB。
研究子类别
泛素 & 泛素代谢
研究类别
信号传导
蛋白质印迹分析:
该批次的2 μg/mL稀释液通过蛋白质印迹法检测到Lys-63泛素链。
其他研究应用
免疫细胞化学:
据外部实验室报道,该抗体适用于使用野生型泛素或[K63R]泛素瞬时转染的HEK293T细胞进行细胞化学。
免疫组织化学:
外部实验室报告该抗体适用于使用阿尔茨海默氏症′患者的人脑组织(海马)进行组织化学。
ELISA:
外部实验室报告该抗体适用于ELISA。
品質
蛋白质印迹分析:
该批次的2 μg/mL稀释液通过蛋白质印迹法检测到Lys-63泛素链。
標靶描述
变化
外觀
形式:纯化
通过蛋白G层析纯化的免疫球蛋白。在0.1M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05% 叠氮化钠中以1 mg/ml提供。
儲存和穩定性
自收到之日起,在-8°C条件下可稳定保存1年。
为最大程度地回收产品,在打开瓶盖之前先将小瓶离心。
分析報告
对照
Lys63多泛素链。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ubiquitin lys63 is involved in ubiquitination of a yeast plasma membrane protein.
Galan, J M and Haguenauer-Tsapis, R
The Embo Journal, 16, 5847-5854 (1997)
Xingguang Liu et al.
Cell death and differentiation, 24(4), 683-693 (2017-02-06)
Lung ischemia-reperfusion (I/R) injury remains one of the most common complications after various cardiopulmonary surgeries. The inflammation response triggered by the released damage-associated molecular patterns (DAMPs) aggravates lung tissue damage. However, little is known about the role of autophagy in
Jun Meng et al.
Cell death & disease, 8(6), e2866-e2866 (2017-06-09)
Enterovirus 71 (EV71) is the main causative agent of hand, foot and mouth disease (HFMD), which induces significantly elevated levels of cytokines and chemokines, leading to local or system inflammation and severe complications, whereas the underlying regulatory mechanisms and the
Lys63-linked polyubiquitin chains: linking more than just ubiquitin.
Kawadler, Holli and Yang, Xiaolu
Cancer Biology & Therapy, 5, 1273-1274 (2006)
I-Ting Chen et al.
Scientific reports, 5, 12300-12300 (2015-07-21)
Toll-like receptor 4 (TLR4) plays an important role in innate immunity by eliciting inflammation. Upon receptor engagement, transforming growth factor β-activated kinase 1 (TAK1) is an essential mediator that transmits a signal from the receptor to downstream effectors, IκB kinase