重要文件
04-1467
Sigma-Aldrich
抗-PABP 1抗体,克隆10E10
clone 10E10, from mouse
同義詞:
PABP 1, Poly(A)-binding protein 1, poly(A) binding protein, cytoplasmic 1, poly(A) binding protein, cytoplasmic 2, poly(A)-binding protein, cytoplasmic 2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
10E10, monoclonal
物種活性
human
技術
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PABPC1(26986)
一般說明
poly(A)结合蛋白(PABP 1)是一种丰富的蛋白,可与大多数真核mRNA的3′ poly(A)尾巴相互作用。在体内,该蛋白质参与mRNA代谢的许多方面,包括mRNA稳定性,翻译偶联的mRNA转换,蛋白质生物合成和核糖体生物发生。 PABP1在细胞质和细胞核之间穿梭,并可能与除poly(A)以外的细胞质RNA序列结合。如果转录受到抑制,则PABP1会在细胞核中积累,这表明核输出与活性转录有关。
特異性
该抗体可识别PABP 1。
免疫原
对应于人PABP 1的重组蛋白。
表位:未知
應用
免疫沉淀:
Cited in Thoma, C., et al. (2008) RNA.14:1579-1589, and Buchet-Poyau, K., et al.(2007) Nuc.Acids Res. 35:1289-1300 using a representative lot.
免疫细胞化学:
Cited in Afonina, E, et al. (1998) J. Biol. Chem., 273: 13015-21 (1998) using a representative lot.
抗PABP 1,克隆10E10,是一种小鼠单克隆抗体,可用于检测PABP 1(也被称为PABP 1,poly(A)结合蛋白1,poly(A)结合蛋白胞质1)& 已在WB、ICC & IP中进行了验证。
研究子范畴
RNA代谢&结合蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过HeLa细胞裂解液中的蛋白质印迹进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/ml该抗体可在10 µg HeLa细胞裂解液中检测到PABP 1。
標靶描述
~71 kDa
聯結
替代:05-847
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgGκ,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4,150 mM NaCl)和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
HeLa细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hideki Nakamura
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2312, 253-276 (2021-07-07)
Recent studies revealed the biological significance of dynamic multicomponent assemblies of biomolecules inside living cells. Protein and nucleic acid assemblies are biomolecular condensates or non-membrane-bound organelles that have attracted increasing attention. Synthetic tools that manipulate the dynamic assembly/disassembly process of
Rebekah Koppenol et al.
Brain : a journal of neurology, 146(6), 2346-2363 (2022-12-14)
Polyglutamine diseases are a group of neurodegenerative disorders caused by an abnormal expansion of CAG repeat tracts in the codifying regions of nine, otherwise unrelated, genes. While the protein products of these genes are suggested to play diverse cellular roles