Merck
全部照片(5)
重要文件
04-001
Sigma-Aldrich
抗JAK2抗体,克隆8E10.2
clone 8E10.2, Upstate®, from mouse
同義詞:
Janus kinase 2, Tyrosine kinase
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
8E10.2, monoclonal
物種活性
mouse, human, rat
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
一般說明
JAK2(Janus 激酶 2)属于新兴的非受体 Janus 酪氨酸激酶家族,可调节淋巴造血系统中活化细胞因子受体下游的一系列细胞功能。免疫刺激物(例如干扰素和细胞因子)诱导 Stat 转录因子募集到与细胞因子受体相关的 JAK2 上。然后,JAK2 使近端 Stat 因子磷酸化,随后将其二聚化并转运至细胞核,并与靶基因启动子上游的 CIS 元件结合,从而调节转录。经典的 JAK/Stat 途径通过刺激病原体的增殖、分化、存活和宿主抗性,是维持正常免疫系统不可或缺的一部分。改变 JAK/Stat 信号传导以减少细胞因子诱导的促炎反应代表了抗炎治疗的有吸引力的靶标。
特異性
该抗体识别 Jak2。
免疫原
KLH 偶联的线性肽。
應用
蛋白质印迹分析:0.5-1 μg/mL 的该批次用于 L6 细胞裂解物中的 Jak2。
免疫组化(石蜡)
先前批次的该抗体大量用于表位修复的免疫组化(石蜡)染色:人癌症阵列。
抗 JAK2 抗体,克隆 8E10.2 可检测 JAK2 水平,&经发布 & 验证可用于 WB、IH(P)。
研究子类别
免疫信号通路
研究类别
炎症&免疫学
品質
通过蛋白质印迹对 L6 细胞裂解物进行了常规评估。
標靶描述
130kda
外觀
含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化小鼠单克隆 IgG1κ
形式:纯化的
蛋白 G 纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
分析報告
对照
L6 细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Pasquale Esposito et al.
Brain, behavior, & immunity - health, 26, 100543-100543 (2022-11-09)
Exposure to stressors during puberty can cause enduring effects on brain functioning and behaviours related to neurodegeneration. However, the mechanisms underlying these effects remain unclear. The gut microbiome is a complex and dynamic system that could serve as a possible
Y Senis et al.
Molecular and cellular biology, 19(11), 7436-7446 (1999-10-19)
The fps/fes proto-oncogene encodes a cytoplasmic protein-tyrosine kinase that is functionally implicated in the survival and terminal differentiation of myeloid progenitors and in signaling from several members of the cytokine receptor superfamily. To gain further insight into the physiological function
Virally infected and matured human dendritic cells activate natural killer cells via cooperative activity of plasma membrane-bound TNF and IL-15.
Vujanovic L, Szymkowski DE, Alber S, Watkins SC, Vujanovic NL, Butterfield LH
Blood null
Jochen B Geigl et al.
Nature protocols, 2(12), 3173-3184 (2007-12-15)
A comprehensive genomic analysis of single cells is instrumental for numerous applications in tumor genetics, clinical diagnostics and forensic analyses. Here, we provide a protocol for single-cell isolation and whole genome amplification, which includes the following stages: preparation of single-cell
E Korzus et al.
The Journal of biological chemistry, 272(2), 1188-1196 (1997-01-10)
Both astrocytes in the central nervous system and fibroblasts in somatic tissues are not only the major sources of extracellular matrix components but also of matrix metalloproteinases (MMPs), a family of enzymes directly involved in extracellular matrix breakdown. We have