重要文件
03-0153-00
Millipore
SMC®胰高血糖素高灵敏度试剂盒
1 kit sufficient for 96 wells, input: plasma
同義詞:
Glucagon Single Molecule Counting Kit, Glucagon ultra-sensitive immunoassay, Pro-glucagon immunoassay kit
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
暫時無法取得訂價和供貨情況
用途
 kit sufficient for 96 wells
物種活性
rat, human, mouse
製造商/商標名
SMC®
assay range
sensitivity: 0.78 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 0.20-200 pg/mL
技術
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
輸入
plasma
相容性
for use with SMCxPRO® and Erenna (validated)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
SMC® 胰高血糖素高灵敏度免疫检测试剂盒包含进行测定所需的所有试剂。该测定采用标准免疫测定工作流程,配置标准板形式。
测定方案与现有的夹心 ELISA 方法相似,但有两个主要区别:
1)洗脱缓冲液破坏了夹层,分离了标记的检测抗体用于进行定量。
2)Erenna 和 SMCxPRO® 免疫测定系统使用单分子计数(SMC®)技术检测分析物。
特異性
胰高血糖素(人)是 100% 可检测的。
催产调节蛋白(人)可检测到 <0.5%。
GLP-1(人)检测不到。
GLP-2(人)检测不到。
GIP(人)检测不到。
法律資訊
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
探索 SMC® 技術的超靈敏免疫分析技術,包括其生物標誌物檢測平台、高靈敏度檢測的優勢等。
Explore ultrasensitive immunoassay technology with SMC® technology, including its biomarker detection platform, advantages of high sensitivity assays, and more.