重要文件
T-186
Supelco
花旗松素
new
certified reference material, vial of 1 mL, Cerilliant®
同義詞:
(2R,3R)-3,3′,4′5,7-五羟基黄酮, (2R,3R)-二氢槲皮素
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H12O7
CAS號碼:
分子量::
304.25
Beilstein:
5299277
MDL號碼:
等級
certified reference material
品質等級
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
vial of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
形式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H12O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,14-19,21H/t14-,15+/m0/s1
InChI 密鑰
CXQWRCVTCMQVQX-LSDHHAIUSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)