重要文件
N-149
Supelco
Norpsilocin solution
1 mg/mL (Degassed Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
同義詞:
3-[2-(Methylamino)ethyl]-1H-indol-4-ol, 4-Hydroxy-N-methyltryptamine, Indol-4-ol, 3-[2-(methylamino)ethyl], N-Methyl-4-hydroxytryptamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H14N2O
CAS號碼:
分子量::
190.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
品質等級
描述
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL (Degassed Acetonitrile)
形式
single component solution
儲存溫度
-10 to -25°C
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F
閃點(°C)
2.0 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)