重要文件
H-162
Supelco
1,24-Dihydroxyvitamin D3 solution
50 μg/mL (Ethanol with 0.1%BHT (degassed)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
同義詞:
1αα,24R-Dihydroxyvitamin D3, Tacalcitol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H44O3
CAS號碼:
分子量::
416.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
品質等級
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
50 μg/mL (Ethanol with 0.1%BHT (degassed))
形式
single component solution
儲存溫度
-65 to -96°C
SMILES 字串
O[C@H]1C[C@@H](C(=C)\C(=C/C=C2/[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CC[C@@H](O)C(C)C)C)(CCC/2)C)\C1)O
InChI 密鑰
BJYLYJCXYAMOFT-RSFVBTMBSA-N
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)