特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
格式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OCC)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1
InChI 密鑰
IWJBVMJWSPZNJH-UQGZVRACSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
乙基-β-D-葡萄糖醛酸酯(EtG)是乙醇的一种水溶性、稳定的代谢物,被用作酒精滥用监测的常规生物标志物。极少部分乙醇降解为 EtG,可以在体液和头发中检测到。
應用
- 通过超高效液相色谱(UHPLC)结合串联质谱(MS/MS)对人血浆和尿液样品中的不同酒精代谢物进行多残留分析
- 使用优化的超临界液相色谱-串联质谱法(SFC-MS/MS)分离并定量分析人尿液样品中的高极性药物及其代谢物方法
- 使用配对离子电喷雾质谱(PIESI-MS)联用高效液相色谱(HPLC)方法检测和测量尿样中的药物代谢物
- 评估毛发样品的样品制备对超高效液相色谱-电喷雾电离-串联质谱法定量分析乙基-β-D-葡萄糖醛酸盐的影响
- 通过台式气相色谱联用质谱联用(GC-MS)分析人类尿液样品中作为尿液生物标志物的乙基-β-D-葡萄糖醛酸酯
特點和優勢
- 完全符合 ISO/IEC 17025 和 ISO 17034 认证
- 附综合分析证书(CoA),包括稳定性、均匀性、浓度准确性、不确定性和可追溯性数据
- 通过实时稳定性研究严格测试,以确保准确性和保质期
- 使用合格的精密天平进行重量准备,以确保最小不确定性
- 氩气环境下火焰密封,装入安瓿以便长期保存
- 提供方便的 DEA 豁免格式,以提高实验室效率
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
This study is aimed at developing and validating an LC-ESI-ion trap-MS/MS method for identification and quantification of ethyl glucuronide (EtG) and ethyl sulfate (EtS) as ethanol biomarkers for urine analysis.