特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3Cl)c2c1
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(19(21)22)5-6-13(11)18-14(20)8-17-15/h1-7H,8H2,(H,18,20)
InChI 密鑰
DGBIGWXXNGSACT-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 氯硝西泮研究用溶液:用于测定苯二氮卓类衍生物(包括氯硝西泮)离解常数的化学计量学方法研究表明,它起到了提高药物分析精度的关键作用。该方法增进了我们对氯硝西泮在各种条件下相互作用的理解,有助于其在科学研究和药物制剂中的应用 (Shayesteh et al., 2015)。
- 用于科学研究的高纯度氯硝西泮液体:一项在混合溶剂中采用药物(包括氯硝西泮)溶解度预测模型的研究提供了关于其溶解度行为的重要见解。这些知识对于我们优化药物配方、提高药物制剂的生物利用度非常重要(Jouyban et al., 2011)。
- 作为GABA受体激动剂氯硝西泮在实验室实验中的应用:对人血浆中多苯二氮卓类药物(multibenzodiazepine)测定的研究突出了氯硝西泮在临床和药物研究中的重要性,尤其是它影响GABA受体的作用,这对我们了解其药理学影响至关重要 (Borges et al., 2009)。
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup