重要文件
C-017
Supelco
(±)-可替宁-D3标准液 CRM 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
同義詞:
(+/-)-可替宁-D3标准液 CRM 溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H9D3N2O
CAS號碼:
分子量::
179.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
形狀
liquid
特點
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N1(C(CCC1=O)c2cnccc2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
InChI 密鑰
UIKROCXWUNQSPJ-FIBGUPNXSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
可替宁是一种在烟草中发现的生物碱,也是尼古丁的主要尿液代谢产物。在通过GC/MS或LC-MS/MS对尼古丁或尼古丁生物标记物的临床和诊断测试中,这种稳定标记的内标适用于尿液、血液和唾液中可替宁水平的定量。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)