重要文件
A-050
Supelco
6种他明类混标 CRM 溶液
250 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登入查看組織和合約定價
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
形狀
liquid
特點
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
成份
(±)-Amphetamine
MDA
(±)-MDEA
(±)-MDMA
(±)-Methamphetamine
Phentermine
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA/IIA/IIB (Portugal)
濃度
250 μg/mL each component in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
multi-component solution
儲存溫度
−20°C
一般說明
一种包含苯丙胺和苯乙胺类药物MDEA、MDMA、甲基苯丙胺、苯丙胺、MDA和苯乙胺的多组分混合物。这些违禁药物具有兴奋、迷幻和致幻作用。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)