文件
850310P
Avanti
DOBAQ
Avanti Research - A Croda Brand 850310P, powder
同義詞:
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C49H83NO6
CAS號碼:
分子量::
782.19
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 25 mg (850310P-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 850310P
脂質類型
cationic lipids
headgroup modified lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OCC(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C)CC1=CC=C(C([O-])=O)C=C1
一般說明
DOBAQ is a cationic lipids with a quaternary amine and unsaturated hydrocarbon chains. It is a pH-sensitive lipid.
生化/生理作用
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium/DOBAQ displays pH-dependent ionization.
包裝
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850310P-25mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Liposomes in Analytical Methodologies (2016)
Lipid nanoparticles for delivery of messenger RNA to the back of the eye
Patel S, et al.
J. Controlled Release, 303, 91-100 (2019)